Acido solfammidico, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Attenzione
|
Formula:
H₃NO₃S Punto di ebollizione: 247 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 205 °C Densità: 2,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011603 CAS Number: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 13,09006 |
|
Assay | min. 99.0 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Residue after Ignition | max. 0.01 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.02 % |
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) | max. 5 |