Stampa…
Acido solfammidico 99.3-100.3% (dried basis) ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acido solfammico
33233.22 33233.36
33233.22EA 35.1 EUR
33233.22 33233.36
Acido solfammidico 99.3-100.3% (dried basis) ACS
Acido solfammidico
Purity: 99.3-100.3% CAS No.: 5329-14-6 Molecular Formula: H2NSO3H Formula Weight: 97.09 Physical Form: Crystalline Density: 2.12 pH: 1.2 Melting Point: ca 205° dec. Merck Reference: 14,8921 UN No.: 2967 MDL No.: MFCD00011603
Formula: H₃NO₃S
Peso molecolare: 97,09 g/mol
Punto di ebollizione: 247 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 205 °C (dec.)
Densità: 2,12
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011603
CAS Number: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8921
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=e845431c63586e841b7bfb24c2133beeaef780e4&prid=web&clid=SAPDAM