Acido solfammidico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
222070010
222070025
222072500
222070100
ACRO222070010EA
115
EUR
ACRO222070010
ACRO222070025
ACRO222072500
ACRO222070100
Acido solfammidico 99%
Acido solfammidico
Formula:
H₃NO₃S Punto di ebollizione: 247 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 200…208 °C Densità: 2,15 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011603 CAS Number: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 13,09006 |
|
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200 to 208 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |