Stampa…
(Diethylamino)sulphur trifluoride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
216110050 216110250 216111000
ACRO216110050EA 96 EUR
ACRO216110050 ACRO216110250 ACRO216111000
(Diethylamino)sulphur trifluoride 95%
(Diethylamino)sulphur trifluoride
Formula: C₄H₁₀F₃NS
Punto di ebollizione: 30…32 °C (3 mmHg)
Densità: 1,316 g/cm³
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00000363
CAS Number: 38078-09-0
EINECS: 253-771-2
UN: 2920
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
NMR (1H-NMR) ≥94 %