Stampa…
Acido clorosolfonico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Cloridrina solforica
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00220.0250 8.00220.9040 8.00220.9050
8.00220.0250EA 64.9 EUR
8.00220.0250 8.00220.9040 8.00220.9050
Acido clorosolfonico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acido clorosolfonico
Formula: HClO₃S
Peso molecolare: 116,52 g/mol
Punto di ebollizione: 152 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011523
CAS Number: 7790-94-5
EINECS: 232-234-6
UN: 1754
ADR: 8,I
Merck Index: 12,02218