Stampa…
Acido clorosolfonico 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
304490010 304491000 304495000 304490025
ACRO304490010EA 80.4 EUR
ACRO304490010 ACRO304491000 ACRO304495000 ACRO304490025
Acido clorosolfonico 97%
Acido clorosolfonico
Formula: HClO₃S
Punto di ebollizione: 151…152 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,75 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011523
CAS Number: 7790-94-5
EINECS: 232-234-6
UN: 1754
ADR: 8,
Merck Index: 12,02218
Visualizza i codici
Appearance Slightly hazy viscous liquid
Titration ≥96.0 %