Solforile cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
Cl₂O₂S Punto di ebollizione: 69,1 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –54 °C Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011451 CAS Number: 7791-25-5 EINECS: 232-245-6 UN: 1834 ADR: 6.1 (8),I Merck Index: 12,09153 |