Stampa…
Solforile cloruro 98.5%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cloruro di solforile
169450010 169450025 169450250
ACRO169450010EA 55.7 EUR
ACRO169450010 ACRO169450025 ACRO169450250
Solforile cloruro 98.5%
Solforile cloruro
Formula: Cl₂O₂S
Peso molecolare: 134.97 g/mol
Punto di ebollizione: 69.1 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –54.1 °C
Densità: 1.667 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011451
CAS Number: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 1834
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,09153
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Titration Argentometric ≥98.0 % (ex Cl)
Free chlorine ≤0.1 %
Sulfur dioxide (SO2) ≤0.5 %