Stampa…
Tionile cloruro 99.5+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Thionyl dichloride
169490010 169490250 169491000 169495000 169490025
ACRO169490010EA 52 EUR
ACRO169490010 ACRO169490250 ACRO169491000 ACRO169495000 ACRO169490025
Tionile cloruro 99.5+%
Tionile cloruro
Formula: Cl₂OS
Peso molecolare: 118,97 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –105 °C
Densità: 1,64 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011449
CAS Number: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 1836
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09485
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤0.5 % Sulfuryl chloride
HPLC ≥96.0 %