Chlorosulphonyl isocyanate 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
162040050
162040500
162042500
162040010
ACRO162040050EA
26.9
EUR
ACRO162040050
ACRO162040500
ACRO162042500
ACRO162040010
Chlorosulphonyl isocyanate 98+%
Chlorosulphonyl isocyanate
Formula:
CClNO₃S Punto di ebollizione: 106 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –44 °C Densità: 1,626 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011608 CAS Number: 1189-71-5 EINECS: 214-715-2 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |