Thionyl bromide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 507-16-4
Molecular Formula: Br2OS
Formula Weight: 207.88
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.6750
Odour: Acrid
Melting Point: -52°
Boiling Point: 47-49°/20mm
Merck Reference: 14,9347
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011448
Formula:
Br₂OS Punto di ebollizione: 47…49 °C (20 mmHg) Punto di fusione: –52 °C Densità: 2,683 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011448 CAS Number: 507-16-4 EINECS: 208-064-3 UN: 3264 ADR: 8,II Merck Index: 14,9347 |