Stampa…
Ammonio solfato 99,0, reagent
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
A5132-1KG A5132-5KG
A5132-1KGEA 85.8 EUR
A5132-1KG A5132-5KG
Ammonio solfato 99,0, reagent
Ammonio solfato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: (NH₄)₂SO₄
Peso molecolare: 132.14 g/mol
Punto di fusione: 350 °C
Densità: 1.760 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003391
CAS Number: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Visualizza i codici
Assay 99.0 - 101.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Lead (Pb) Max. 3 ppm
Selenium (Se) Max. 5 ppm