Ammonio solfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Formula:
(NH₄)₂SO₄ Punto di fusione: 336…339 °C Densità: 1,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS Number: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |