Ammonio solfato, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01216.5000
1.01216.9029
1.01216.9027
1.01216.5000EA
465
EUR
1.01216.5000
1.01216.9029
1.01216.9027
Ammonio solfato, SAFC®
Ammonio solfato
Formula:
(NH₄)₂SO₄ Punto di fusione: 336…339 °C Densità: 1,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS Number: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 REACH: 01-2119455044-46 Merck Index: 13,00559 |