Stampa…
Ammonio solfato, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01209.0050 1.01209.0500
1.01209.0050EA 78 EUR
1.01209.0050 1.01209.0500
Ammonio solfato, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Ammonio solfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
Punto di fusione: 336…339 °C
Densità: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003391
CAS Number: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Visualizza i codici
Solubility 754 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.14 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.77 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O)