Stampa…
Ammonio solfato ≥99.5%, Ultra Pure Grade
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
0191-1KGEA 172 EUR
0191-1KG 0191-10KG 0191-5KG 0191-12KG 0191-50KG
Ammonio solfato ≥99.5%, Ultra Pure Grade
Ammonio solfato
Può essere usato per la precipitazione o frazionamento delle proteine ​​o per la purificazione di anticorpi. Utile per l'analisi cristallografica di acidi nucleici e proteine​​.
Formula: (NH₄)₂SO₄
Peso molecolare: 132,14 g/mol
Punto di fusione: 280 °C
Densità: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003391
CAS Number: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 13,00559
Visualizza i codici
Arsenic <0.0001%
Chloride ≤0.0005%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0002%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium Test Pass
pH (5%, Water) @25 °C 5 – 6
Phosphate ≤0.0005%
Protease none detected
Purity (Dry Basis) ≥99.5%
Residue on Ignition ≤0.005%
RNase none detected
Selenium ≤0.002%