Stampa…
Ammonio solfato ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
89363.22 89363.36 89363.A3
89363.22EA 39.1 EUR
89363.22 89363.36 89363.A3
Ammonio solfato ≥99.95% (metals basis)
Ammonio solfato
Purity: 99.95% CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Physical Form: Crystalline Density: 1.769 Appearance: White Melting Point: ca 280° dec. Merck Reference: 14,555 MDL No.: MFCD00003391
Formula: (NH₄)₂SO₄
Peso molecolare: 132,14 g/mol
Punto di fusione: ∼ 280 °C (dec.)
Densità: 1,769
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003391
CAS Number: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
REACH: 01-2119455044-46
Merck Index: 14,555