Stampa…
Ammonio esafluorosilicato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ammonium fluorosilicate
69100.A1 69100.A7 69100.30
69100.A1EA 110 EUR
69100.A1 69100.A7 69100.30
Ammonio esafluorosilicato ≥98%
Ammonio esafluorosilicato
Purity: 98% CAS No.: 16919-19-0 Molecular Formula: (NH4)2SiF6 Formula Weight: 178.14 Physical Form: Powder Melting Point: dec. UN No.: 2854 MDL No.: MFCD00010887
Etching glass, in soldering flux
Formula: H₈F₆N₂Si
Peso molecolare: 178,15 g/mol
Punto di fusione: Dec.
Densità: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010887
CAS Number: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,527