Stampa…
Ammonio esafluorosilicato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
43184.09 43184.30 43184.18
43184.09EA 77.8 EUR
43184.09 43184.30 43184.18
Ammonio esafluorosilicato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Ammonio esafluorosilicato
Purity: 99.999% CAS No.: 16919-19-0 Molecular Formula: (NH4)2SiF6 Formula Weight: 178.14 Physical Form: Crystalline Melting Point: dec. UN No.: 2854 MDL No.: MFCD00010887
Formula: H₈F₆N₂Si
Punto di fusione: Dec.
Densità: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010887
CAS Number: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,527