Stampa…
Ammonio tiocianato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01213.0500 1.01213.9025
1.01213.0500EA 145 EUR
1.01213.0500 1.01213.9025
Ammonio tiocianato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Ammonium thiocyanate
Formula: NH₄SCN
Peso molecolare: 76,12 g/mol
Punto di fusione: 150 °C
Densità: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011428
CAS Number: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Visualizza i codici
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 - 5.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)