Ammonio tiocianato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Thiocyanic acid ammonium salt, Ammonium rhodanide, Ammonium sulphocyanate
Purity: 98+%
CAS No.: 1762-95-4
Molecular Formula: CH4N2S
Formula Weight: 76.12
Odour: Odourless
Melting Point: 147-149°
Beilstein Reference: 3595135
Merck Reference: 14,561
MDL No.: MFCD00011428
Formula:
NH₄SCN Peso molecolare: 76,12 g/mol Punto di fusione: 147…149 °C Densità: 1,305 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011428 CAS Number: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 Merck Index: 14,561 |