Stampa…
Ammonio tiocianato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Ammonio solfocianuro
206500010 206505000 206500025 206500100
ACRO206500010EA 81.6 EUR
ACRO206500010 ACRO206505000 ACRO206500025 ACRO206500100
Ammonio tiocianato 99+%, extra puro
Ammonio tiocianato
Formula: NH₄SCN
Punto di fusione: 149 °C
Densità: 1,3 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011428
CAS Number: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dried basis)
Water ≤1.0 %
pH 4.0 to 6.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤2 ppm