Stampa…
Ammonio persolfato (APS) ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
21300.293EA 80.3 EUR
21300.293 21300.260
Ammonio persolfato (APS) ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Ammonium peroxodisulphate (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
Peso molecolare: 228,2 g/mol
Punto di fusione: 120 °C
Densità: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003390
CAS Number: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=c0f93fbbbe0f44d64b8910a60dcf1dc4dffb2817&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test