Stampa…
Ammonio persolfato (APS), Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01200.1000 1.01200.5000 1.01200.9025
1.01200.1000EA 72.2 EUR
1.01200.1000 1.01200.5000 1.01200.9025
Ammonio persolfato (APS), Supelco®
Ammonio persolfato (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
Punto di fusione: 120 °C
Densità: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003390
CAS Number: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM