Stampa…
Ammonio persolfato (APS) ≥98%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
31117-1KG 31117-50KG 31117-5KG
31117-1KGEA 90.65 EUR
31117-1KG HONC31117-50KG 31117-5KG
Ammonio persolfato (APS) ≥98%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Ammonio persolfato (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
Punto di fusione: 120 °C
Densità: 1,98 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003390
CAS Number: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.05 %
Titrable Acid Max. 0.04 meq/g
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Manganese (Mn) Max. 0.00005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %