Stampa…
Ammonio persolfato (APS) 99+% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
327081000 327085000
ACRO327081000EA 37.3 EUR
ACRO327081000 ACRO327085000
Ammonio persolfato (APS) 99+% per biologia molecolare DNase-, RNase-, protease-free
Ammonium peroxodisulphate (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
Peso molecolare: 228,2 g/mol
Punto di fusione: 120 °C (dec.)
Densità: 1,98 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003390
CAS Number: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=c0f93fbbbe0f44d64b8910a60dcf1dc4dffb2817&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥99 %
Acidity ≤0.2 % (H2SO4)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm