Stampa…
Ammonio persolfato (APS) 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate
201530010 201530050 201531000
ACRO201530010EA 64.2 EUR
ACRO201530010 ACRO201530050 ACRO201531000
Ammonio persolfato (APS) 98%, extra puro
Ammonium peroxodisulphate (APS)
Formula: (NH₄)₂S₂O₈
Peso molecolare: 228,2 g/mol
Punto di fusione: 120 °C
Densità: 1,98 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003390
CAS Number: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=c0f93fbbbe0f44d64b8910a60dcf1dc4dffb2817&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm