Stampa…
di-Ammonio tiosolfato 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Ammonium hyposulphite, Ammonium thiosulphate
A10190.0E A10190.22 A10190.36
A10190.0EEA 108 EUR
A10190.0E A10190.22 A10190.36
di-Ammonio tiosolfato 96%
di-Ammonio tiosolfato
Purity: 98+% CAS No.: 7783-18-8 Molecular Formula: (NH4)2S2O3 Formula Weight: 148.20 pH: 6.0-6.5 Melting Point: ca 180° dec. MDL No.: MFCD00015965
Formula: H₈N₂O₃S₂
Punto di fusione: ∼ 180 °C (dec.)
Densità: 1,64
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015965
CAS Number: 7783-18-8
EINECS: 231-982-0
Merck Index: 14,562