Stampa…
Ammonio diidrogeno fosfato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01126.0500 1.01126.9050 1.01126.5000
1.01126.0500EA 42.3 EUR
1.01126.0500 1.01126.9050 1.01126.5000
Ammonio diidrogeno fosfato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Ammonio diidrogeno fosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
Punto di fusione: 190 °C
Densità: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003396
CAS Number: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Visualizza i codici
Solubility 368 g/l (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 115.02 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure 0.066 hPa (125 °C)
Density 1.80 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 - 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)