Stampa…
Ammonio diidrogeno fosfato, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01124.1000 1.01124.9029
1.01124.1000EA 716 EUR
1.01124.1000 1.01124.9029
Ammonio diidrogeno fosfato, SAFC®
Ammonio diidrogeno fosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
Punto di fusione: 190 °C
Densità: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003396
CAS Number: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547