Stampa…
Ammonio diidrogeno fosfato ≥98% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
0897-1KGEA 199 EUR
0897-1KG 0897-500G
Ammonio diidrogeno fosfato ≥98% ACS
Ammonio diidrogeno fosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
Peso molecolare: 115.03 g/mol
Punto di fusione: 190
Densità: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003396
CAS Number: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Visualizza i codici
Calcium <0.001%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.0005%
Nitrate ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 3.8 - 4.4
Potassium ≤0.005%
Purity ≥98%
Sodium ≤0.005%
Sulphate ≤0.01%