Ammonio diidrogeno fosfato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 7722-76-1
Molecular Formula: NH4H2PO4
Formula Weight: 115.03
Odour: Odourless
Melting Point: 198-204°
MDL No.: MFCD00003396
Formula:
NH₄H₂PO₄ Punto di fusione: 198…204 °C Densità: 1,803 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003396 CAS Number: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Merck Index: 14,543 |