Ammonio diidrogeno fosfato ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
Purity: 99.995%
CAS No.: 7722-76-1
Molecular Formula: H6NO4P
Formula Weight: 115.03
Physical Form: Crystalline
Density: 1.803
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 190°
Merck Reference: 14,543
MDL No.: MFCD00003396
Formula:
NH₄H₂PO₄ Peso molecolare: 115.03 g/mol Punto di fusione: 190 Densità: 1.803 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003396 CAS Number: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Merck Index: 14,543 |