Stampa…
Ammonio diidrogeno fosfato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
201830010 201832500 201830025 201830100
ACRO201830010EA 78.1 EUR
ACRO201830010 ACRO201832500 ACRO201830025 ACRO201830100
Ammonio diidrogeno fosfato 99+% per analisi
Ammonio diidrogeno fosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
Punto di fusione: 190 °C
Densità: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003396
CAS Number: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline solid
pH 4 to 4.5 (5 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm