Ammonio diidrogeno fosfato 99.9% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
NH₄H₂PO₄ Punto di fusione: 190 °C Densità: 1,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003396 CAS Number: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Merck Index: 13,00547 |
Appearance | White Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |