Stampa…
di-Ammonio idrogeno fosfato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01207.0500 1.01207.9050
1.01207.0500EA 87.1 EUR
1.01207.0500 1.01207.9050
di-Ammonio idrogeno fosfato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
di-Ammonium hydrogen orthophosphate
Formula: (NH₄)₂HPO₄
Peso molecolare: 132,06 g/mol
Punto di fusione: 185 °C
Densità: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010891
CAS Number: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Visualizza i codici
Solubility 690 g/l (20 °C)
Molar Mass 132.05 g/mol
Bulk Density 800 - 1000 kg/m3
Density 1.619 g/cm3 (20 °C)
pH 7.6 - 8.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)