Stampa…
di-Ammonio idrogeno fosfato 98+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
423375000 423370025
ACRO423375000EA 47.1 EUR
ACRO423375000 ACRO423370025
di-Ammonio idrogeno fosfato 98+% ACS
di-Ammonio idrogeno fosfato
Formula: (NH₄)₂HPO₄
Punto di fusione: 155 °C
Densità: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010891
CAS Number: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
pH 7.7 to 8.1 (5 % at 25.0°C)
Titration with HCl ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %