Ammonium iodate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 13446-09-8
Molecular Formula: H4INO3
Formula Weight: 192.94
Physical Form: Crystalline
Density: 3.309
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 150°
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00049684
Formula:
H₄INO₃ Punto di fusione: 150 °C Densità: 3,309 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049684 CAS Number: 13446-09-8 EINECS: 236-592-4 UN: 1479 ADR: 5.1,II |