Stampa…
Ammonio ioduro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12498.0E A12498.22 A12498.36
A12498.0EEA 980 EUR
A12498.0E A12498.22 A12498.36
Ammonio ioduro ≥98%
Ammonio ioduro
Purity: 98+%CAS No.: 12027-06-4 Molecular Formula: NH4I Formula Weight: 144.94 Refractive Index: 1.7031 Odour: Odourless Merck Reference: 14,529 MDL No.: MFCD00011424
Formula: NH₄I
Punto di fusione: 551 °C (subl.)
Densità: 2,514
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011424
CAS Number: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Merck Index: 14,529