Stampa…
Ammonium hexafluorogermanate(IV) ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ammonium hexafluorogermanate
43179.14 43179.06
43179.14EA 232 EUR
43179.14 43179.06
Ammonium hexafluorogermanate(IV) ≥99.99% (metals basis)
Ammonium hexafluorogermanate(IV)
Purity: 99.99% min CAS No.: 16962-47-3 Molecular Formula: H8F6GeN2 Formula Weight: 222.71 Physical Form: Crystalline Density: 2.564 Appearance: White UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010880
Formula: H₈F₆GeN₂
Peso molecolare: 222,68 g/mol
Punto di fusione: 380 °C
Densità: 2,564
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010880
CAS Number: 16962-47-3
EINECS: 241-037-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III