Stampa…
Ammonio fluoruro ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
21252.263EA 112 EUR
21252.263 21252.460
Ammonio fluoruro ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Ammonio fluoruro
Formula: NH₄F
Punto di fusione: 160 °C
Densità: 1,0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011423
CAS Number: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00524
Visualizza i codici
Assay Min. 98.0 %
Ammonium hydrogen difluoride Max. 1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Water Max. 5 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 30 ppm
Na (Sodium) Max. 80 ppm