Stampa…
Ammonio fluoruro 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A16279.22 A16279.36
A16279.22EA 25.3 EUR
A16279.22 A16279.36
Ammonio fluoruro 96%
Ammonio fluoruro
Purity: 96% CAS No.: 12125-01-8 Molecular Formula: FH4N Formula Weight: 37.04 Odour: Odourless Merck Reference: 14,522 MDL No.: MFCD00011423
Formula: NH₄F
Punto di fusione: 160 °C
Densità: 1,01
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011423
CAS Number: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,522