Stampa…
Ammonio fluoruro 98+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
201841000 201845000 201840025
ACRO201841000EA 30.6 EUR
ACRO201841000 ACRO201845000 ACRO201840025
Ammonio fluoruro 98+%, extra puro
Ammonio fluoruro
Formula: NH₄F
Punto di fusione: 160 °C
Densità: 1,0088 to 1.0096 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011423
CAS Number: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00524
Visualizza i codici
Appearance White Adhering crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 % (SO4)
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
(NH4)HF2 ≤1 %