Stampa…
Ammonio dicromato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
208815000 208811000 208810025
ACRO208815000EA 61.5 EUR
ACRO208815000 ACRO208811000 ACRO208810025
Ammonio dicromato 99%
Ammonio dicromato
Formula: (NH₄)₂Cr₂O₇
Punto di fusione: 170 °C (dec.)
Densità: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010879
CAS Number: 7789-09-5
EINECS: 232-143-1
UN: 1439
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119661563-36-0000
Merck Index: 13,00516
Visualizza i codici
Appearance Orange Adhering crystals
Titration Iodometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤3 % (105°C, 4 h)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm