Stampa…
Ammonio idrogeno carbonato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ammonio bicarbonato
A18566.0E A18566.36
A18566.0EEA 59.6 EUR
A18566.0E A18566.36
Ammonio idrogeno carbonato ≥98%
Ammonio idrogeno carbonato
Purity: 98% CAS No.: 1066-33-7 Molecular Formula: (NH4)HCO3 Formula Weight: 79.06 Odour: Like ammonia Melting Point: ca 60° dec. Beilstein Reference: 4329606 Merck Reference: 14,497 MDL No.: MFCD00012138
Formula: NH₄HCO₃
Peso molecolare: 79,06 g/mol
Punto di fusione: ∼ 60 °C (dec.)
Densità: 1,586
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012138
CAS Number: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 14,497