Stampa…
Ammonio idrogeno carbonato 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Ammonio bicarbonato
370930250 370930010 370930050
ACRO370930250EA 26.9 EUR
ACRO370930250 ACRO370930010 ACRO370930050
Ammonio idrogeno carbonato 98%, puro
Ammonio idrogeno carbonato
Formula: NH₄HCO₃
Peso molecolare: 79.06 g/mol
Punto di fusione: 105 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012138
CAS Number: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
Anticaking agent ≤0.55 % (MgCO3)