Stampa…
Ammonio carbonato, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
21217.295EA 95.4 EUR
21217.295 21217.260
Ammonio carbonato, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Ammonio carbonato
Miscela in rapporto circa equimolare di ammonio carbammato NH4CO2NH2 e ammonio idrogeno carbonato NH4HCO3
Formula: (NH₄)₂CO₃
Punto di fusione: 58 °C
Densità: 1,500 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010890
CAS Number: 10361-29-2
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Visualizza i codici
Assay (NH3) 30.0 - 34.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm