Stampa…
Ammonio carbonato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Salt of hartshorn
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.59504.0250 1.59504.1000
1.59504.0250EA 49.7 EUR
1.59504.0250 1.59504.1000
Ammonio carbonato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Ammonio carbonato
Formula: (NH₄)₂CO₃
Peso molecolare: 96,09 g/mol
Punto di fusione: 58 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010890
CAS Number: 10361-29-2
EINECS: 233-786-0
Merck Index: 13,00508
Visualizza i codici
Assay (acidimetric, NH₃) ≥ 30.0 %
Identity passes test
Description white crystals
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Sulfur compounds (as SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Non-volatile matter ≤ 0.01 %
Conforms ACS, Reag. Ph. Eur. passes test