Stampa…
Ammonio carbonato (∼30% NH₃ )
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Salt of hartshorn
A13955.0B A13955.0I
A13955.0BEA 34.5 EUR
A13955.0B A13955.0I
Ammonio carbonato (∼30% NH₃ )
Ammonio carbonato
CAS No.: 506-87-6 Molecular Formula: CH8N2O3 Formula Weight: 96.09 Odour: Ammonia-like Melting Point: 60° subl. Beilstein Reference: 3627235 Merck Reference: 14,508 MDL No.: MFCD00010890
Formula: (NH₄)₂CO₃
Peso molecolare: 96,09 g/mol
Punto di fusione: 60 °C (subl.)
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010890
CAS Number: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 14,508