Ammonio carbonato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Salt of hartshorn
Purity: 99.999%
CAS No.: 506-87-6
Molecular Formula: CH8N2O3
Formula Weight: 96.09
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 60° subl.
Beilstein Reference: 3627235
Merck Reference: 14,508
MDL No.: MFCD00010890
Formula:
(NH₄)₂CO₃ Peso molecolare: 96,09 g/mol Punto di fusione: 60 °C (subl.) Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010890 CAS Number: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 14,508 |